Documentos Principais
616877
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetramethylcyclopentadiene-2-methyl-d3
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9D3H11
Número CAS:
Peso molecular:
125.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
85% (CP)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C1=C(C)CC(C)=C1C
InChI
1S/C9H14/c1-6-5-7(2)9(4)8(6)3/h5H2,1-4H3/i3D3
chave InChI
VNPQQEYMXYCAEZ-HPRDVNIFSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)