740926
1,2-Dihydroxybenzene-d6
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
Catechol-d6
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
powder
p.e.
245 °C (lit.)
pf
100-103 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1O[2H]
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D/hD2
chave InChI
YCIMNLLNPGFGHC-UDDMDDBKSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
260.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
127 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?