Documentos Principais
616435
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-d3 hydantoin
99 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12D3H10N2O3
Peso molecular:
236.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % D
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC(CC)(C1=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H14N2O3/c1-3-12(8-4-6-9(15)7-5-8)10(16)14(2)11(17)13-12/h4-7,15H,3H2,1-2H3,(H,13,17)/i2D3
chave InChI
OQPLORUDZLXXPD-BMSJAHLVSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)