Documentos Principais
47835
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(4-CF3)-OH
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
Fmoc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.420,00
R$ 2.420,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.420,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H20F3NO4
Número CAS:
Peso molecular:
455.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
R$ 2.420,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥97% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D -37±2°, c = 1 in DMF
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
pf
127-130 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O)[C@@H](NC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O)CC4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4
InChI
1S/C25H20F3NO4/c26-25(27,28)16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(30)31)29-24(32)33-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,29,32)(H,30,31)/t22-/m0/s1
chave InChI
YMEGJWTUWMVZPD-QFIPXVFZSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)