Documentos
329908
Sigma-Aldrich
Diazald®-(N-methyl-d3)
98 atom % D, 97% (CP)
Sinônimo(s):
4-Methyl-N-(methyl-d3)-N-nitrosobenzenesulfonamide
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4SO2N(CD3)NO
Número CAS:
Peso molecular:
217.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
forma
solid
pf
60-63 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])N(N=O)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3/i2D3
chave InChI
FFKZOUIEAHOBHW-BMSJAHLVSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reagent for preparing diazomethane of higher isotopic purity than is available using the Deutero-Diazald prep set.
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Informações legais
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2