QBD10902
t-Boc-N-amido-dPEG®36-acid
>95% (HPLC)
Sinônimo(s):
t-Boc-N-amido-PEG36-acid, t-Boc-PEG-acid, Boc-NH-PEG36-COOH, Boc-NH-PEG36-acid, BocNH-PEG1500-acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>95% (HPLC)
forma
solid or viscous liquid
adequação da reação
reaction type: Pegylations
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3