Documentos Principais
614513
Sigma-Aldrich
1-Bromopentane-d11
98 atom % D, 99% (CP)
Sinônimo(s):
Amyl bromide-d11
About This Item
Fórmula linear:
CD3(CD2)3CD2Br
Peso molecular:
162.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
p.e.
130 °C (lit.)
pf
-95 °C (lit.)
densidade
1.306 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+11
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2
chave InChI
YZWKKMVJZFACSU-GILSBCIXSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)