Documentos Principais
614416
Sigma-Aldrich
1,2-Propane-d6-diol
98 atom % D
Sinônimo(s):
Propylene-d6 glycol
About This Item
Fórmula linear:
CD3CD(OH)CD2OH
Peso molecular:
82.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
p.e.
187 °C (lit.)
pf
-60 °C (lit.)
densidade
1.118 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
chave InChI
DNIAPMSPPWPWGF-LIDOUZCJSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
217.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
103.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)