Documentos Principais
594717
Sigma-Aldrich
Methyl 3,4-difluorobenzoate
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 404,00
R$ 404,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 404,00
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
172.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 404,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
23-27 °C (lit.)
grupo funcional
ester
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O2/c1-12-8(11)5-2-3-6(9)7(10)4-5/h2-4H,1H3
chave InChI
DWRVHDWKWKFSAI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)