Documentos Principais
613835
Sigma-Aldrich
Acetylene-d2
99 atom % D
Sinônimo(s):
Dideuterioacetylene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2D2
Número CAS:
Peso molecular:
28.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % D
pf
-81 °C (subl.) (lit.)
densidade
0.97 g/mL at 0 °C (air=1)(lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C#C[2H]
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Chem. Unst. Gas A - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)