Documentos Principais
61336
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4,6-dimethoxypyrimidine
≥98.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7ClN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
174.58
Beilstein:
880035
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0%
forma
solid
pf
100-105 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(OC)nc(Cl)n1
InChI
1S/C6H7ClN2O2/c1-10-4-3-5(11-2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3
chave InChI
PBEKEFWBLFBSGQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)