Documentos Principais
612197
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethanol-1,1-d2
99.5 atom % D
Sinônimo(s):
2,2,2-Trifluoroethyl-1,1-d2 alcohol
About This Item
Fórmula linear:
CF3CD2OH
Número CAS:
Peso molecular:
102.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
pureza isotópica
99.5 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.05% water
water
p.e.
77-80 °C (lit.)
pf
-44 °C (lit.)
densidade
1.373 g/mL
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2/i1D2
chave InChI
RHQDFWAXVIIEBN-DICFDUPASA-N
Descrição geral
2,2,2-Trifluoroethanol-1,1-d2 (2,2,2-Trifluoroethyl-1,1-d2 alcohol, TFE-d2) is a deutered trifluoroethanol that may be employed as an NMR solvent.
Produtos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
84.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
29 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)