Documentos Principais
611387
Supelco
Urea-13C,15N2 solution
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 0.1 M in DMSO-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 7 in.
Selecione um tamanho
10 EACH
R$ 43.701,00
R$ 43.701,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EACH
R$ 43.701,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CH415N2O
Peso molecular:
63.03
Código UNSPSC:
12142201
NACRES:
NA.24
R$ 43.701,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
concentração
0.1 M in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
técnica(s)
NMR: suitable
tamanho do tubo de RMN
5 mm × 7 in.
adequação
suitable for NMR (reference standard)
Formato
single component solution
Categorias relacionadas
Características e benefícios
Indirect detection
Quantidade
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)