Documentos Principais
611328
Supelco
Iodomethane-13C solution
NMR reference standard, 1% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D), trimethyl phosphite 1 %, chromium(III) acetylacetonate 0.2 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CH3I
Peso molecular:
142.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
NMR reference standard
analytical standard
composição
chromium(III) acetylacetonate, 0.2%
trimethyl phosphite, 1%
concentração
1% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D)
técnica(s)
NMR: suitable
tamanho do tubo de RMN
5 mm × 8 in.
Formato
single component solution
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1
chave InChI
INQOMBQAUSQDDS-OUBTZVSYSA-N
Características e benefícios
Indirect detection test
Quantidade
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)