Key Documents
609986
Sigma-Aldrich
Boric oxide-18O3
95 atom % 18O
About This Item
Fórmula linear:
B218O3
Peso molecular:
75.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
95 atom % 18O
Nível de qualidade
forma
solid
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[18O]=B[18O]B=[18O]
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4/i3+2,4+2,5+2
chave InChI
JKWMSGQKBLHBQQ-LXJNWNNVSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)