Documentos Principais
609692
Sigma-Aldrich
Carbon dioxide-18O2
95 atom % 18O
About This Item
Fórmula linear:
C18O2
Número CAS:
Peso molecular:
48.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
95 atom % 18O
pf
-78 °C (subl.) (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[18O]=C=[18O]
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i2+2,3+2
chave InChI
CURLTUGMZLYLDI-FTOQCNSHSA-N
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Gas cylinder
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)