Documentos
609676
Sigma-Aldrich
Carbon dioxide-17O2
45 atom % 17O
About This Item
Fórmula linear:
C17O2
Número CAS:
Peso molecular:
46.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
45 atom % 17O
pf
-78 °C (subl.) (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[17O]=C=[17O]
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i2+1,3+1
chave InChI
CURLTUGMZLYLDI-SUEIGJEOSA-N
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Gas cylinder
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases