Documentos Principais
609447
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N2 sulfate
2 atom % 15N
Sinônimo(s):
15N Labeled ammonium sulfate, Diazanium-15N2 sulfate
About This Item
Fórmula linear:
(15NH4)2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
134.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
2 atom % 15N
Formulário
solid
peso molecular
132.18 by atom % calculation
pf
>280 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[15NH3].[15NH3].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;
chave InChI
BFNBIHQBYMNNAN-ISOLYIDJSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)