Documentos Principais
609269
Sigma-Aldrich
Choline chloride-15N
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
Sinônimo(s):
Ethanaminium-15N
Selecione um tamanho
1 G
R$ 8.087,00
R$ 8.087,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 8.087,00
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH215N(CH3)3Cl
Número CAS:
Peso molecular:
140.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 8.087,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
≥98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].C[15N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i6+1;
chave InChI
SGMZJAMFUVOLNK-NWZHYJCUSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)