Documentos Principais
609021
Sigma-Aldrich
L-Lysine-15N2 hydrochloride
98 atom % 15N, 98% (CP)
Sinônimo(s):
(S)-2,6-Diaminocaproic acid-15N2 hydrochloride, (S)-2,6-Diaminohexanoic acid-15N2 hydrochloride, 15N Labeled lysine hydrochloride
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 4.786,00
R$ 4.786,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 4.786,00
About This Item
Fórmula linear:
H215N(CH2)4CH(15NH2)CO2H · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
184.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 4.786,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +21°, c = 8 in 5 M HCl
técnica(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
pf
263-264 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].[15NH2]CCCC[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i7+1,8+1;
chave InChI
BVHLGVCQOALMSV-XVXIHWTMSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)