Documentos
608912
Sigma-Aldrich
Cyanamide-15N2 solution
50 wt. % in H2O, 98 atom % 15N
About This Item
Fórmula linear:
H215NC15N
Peso molecular:
44.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
concentração
50 wt. % in H2O
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2]C#[15N]
InChI
1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2/i2+1,3+1
chave InChI
XZMCDFZZKTWFGF-SUEIGJEOSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2