Documentos
606529
Sigma-Aldrich
Butyl phenyl-13C6 ether
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
13C6H5O(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
156.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
pb
210.3 °C (lit.)
pf
-19 °C (lit.)
densidade
0.972 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
CCCCO[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C10H14O/c1-2-3-9-11-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3/i4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,10+1
chave InChI
YFNONBGXNFCTMM-YMHOBSDZSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.