Key Documents
606464
Sigma-Aldrich
Diphenyl carbonate-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5O)213CO
Peso molecular:
215.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
pb
301-302 °C (lit.)
pf
79-82 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
O=[13C](Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i13+1
chave InChI
ROORDVPLFPIABK-KCKQSJSWSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)