Documentos Principais
606235
Sigma-Aldrich
Potassium bicarbonate-13C
98 atom % 13C
Sinônimo(s):
Potassium hydrogen carbonate-13C
About This Item
Fórmula linear:
KH13CO3
Peso molecular:
101.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 13C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[K+].O[13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1/i1+1;
chave InChI
TYJJADVDDVDEDZ-YTBWXGASSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)