Documentos Principais
606189
Sigma-Aldrich
Bupivacaine-(butyl-1-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC17H28N2O
Peso molecular:
289.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC=CC(C)=C1NC(C2N([13CH2]CCC)CCCC2)=O
InChI
1S/C18H28N2O/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21)/t16-/m0/s1/i1+1
chave InChI
LEBVLXFERQHONN-FZZVNHHHSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)