605557
DL-Glyceraldehyde-1-13C solution
0.1 M in water, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sinônimo(s):
2,3-Dihydroxypropanal-1-13C
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH(OH)13CHO
Número CAS:
Peso molecular:
91.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥99% (CP)
concentração
0.1 M in water
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)[13CH]=O
InChI
1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h1,3,5-6H,2H2/i1+1
chave InChI
MNQZXJOMYWMBOU-OUBTZVSYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?