Documentos
605093
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-(phenyl-4-13C)
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
L-4-Hydroxyphenyl-4-13C-alanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC8H11NO3
Número CAS:
Peso molecular:
182.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
atividade óptica
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1cc[13c](O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i7+1
chave InChI
OUYCCCASQSFEME-VGFAOSRESA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3