Documentos
605077
Sigma-Aldrich
Boc-Ala-OH-2-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-2-13C, L-Alanine-2-13C, N-t-Boc derivative
About This Item
Fórmula linear:
CH313CH(NH-Boc)CO2H
Peso molecular:
190.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
atividade óptica
[α]20/D -23°, c = 2 in acetic acid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
79-83 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
C[13C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i5+1
chave InChI
QVHJQCGUWFKTSE-IJPZVAHNSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.