Documentos Principais
489646
Sigma-Aldrich
Potassium palmitate-1-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Hexadecanoic acid-1-13C potassium salt, Palmitic acid-1-13C potassium salt, Potassium hexadecanoate-1-13C
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.293,00
R$ 1.293,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.293,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)1413CO2K
Número CAS:
Peso molecular:
295.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 1.293,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
285 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[K+].CCCCCCCCCCCCCCC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i16+1;
chave InChI
MQOCIYICOGDBSG-OMVBPHMTSA-M
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)