604682
L-Alanine-2,3-13C2
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
forma
solid
atividade óptica
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
pf
314.5 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1
chave InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-GSPFBODJSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1