Key Documents
604577
Sigma-Aldrich
N-Ethylpiperazine-2,3-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2C4H14N2
Peso molecular:
116.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
CCN1CCN[13CH2][13CH2]1
InChI
1S/C6H14N2/c1-2-8-5-3-7-4-6-8/h7H,2-6H2,1H3/i3+1,5+1
chave InChI
WGCYRFWNGRMRJA-ZIEKVONGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
109.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)