603880
Dodecanedioic acid-1,12-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
forma
solid
pb
245 °C/10 mmHg (lit.)
pf
127-129 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
O[13C](=O)CCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C12H22O4/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16)/i11+1,12+1
chave InChI
TVIDDXQYHWJXFK-ALQHTKJJSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3