Documentos
659525
Sigma-Aldrich
1,12-Dodecanedioic acid-13C12
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
HO213C(13CH2)1013CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
242.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
forma
solid
peso molecular
242.09 by atom % calculation
alteração de massa
M+12
cadeia de caracteres SMILES
O[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C12H22O4/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
chave InChI
TVIDDXQYHWJXFK-WCGVKTIYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3