Documentos Principais
601586
Sigma-Aldrich
Boric acid-10B
95 atom % 10B
About This Item
Fórmula linear:
H310BO3
Número CAS:
Peso molecular:
61.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
95 atom % 10B
Nível de qualidade
densidade
1.435 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M-1
cadeia de caracteres SMILES
O[10B](O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H/i1-1
chave InChI
KGBXLFKZBHKPEV-BJUDXGSMSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)