Documentos Principais
427640
Sigma-Aldrich
Tributyl borate-10B
98 atom % 10B
Sinônimo(s):
Tributoxyborane-10B
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)3O]310B
Número CAS:
Peso molecular:
230.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % 10B
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.408 (lit.)
p.e.
230-235 °C (lit.)
pf
−70 °C (lit.)
densidade
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M-1
cadeia de caracteres SMILES
CCCCO[10B](OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27BO3/c1-4-7-10-14-13(15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3/i13-1
chave InChI
LGQXXHMEBUOXRP-HSGWXFLFSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)