Documentos Principais
Q50158
Lithium-6Li2 carbonate
with trace metal testing, ≥95 atom % 6Li
Sinônimo(s):
Lithium-6Li2 carbonate, Lithium carbonate-6Li2
About This Item
Fórmula linear:
6Li2CO3
Número CAS:
Peso molecular:
72.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥95 atom % 6Li
pf
720 °C (lit.)
alteração de massa
M-2
cadeia de caracteres SMILES
[6Li+].[6Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i;2*1-1
chave InChI
XGZVUEUWXADBQD-OUDCDBHYSA-L
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)