Documentos
59920
Sigma-Aldrich
Isovalerophenone
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
Isobutyl phenyl ketone
About This Item
Fórmula linear:
C6H5COCH2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
162.23
Beilstein:
1861344
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.512 (lit.)
n20/D 1.512
pb
72-74 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O/c1-9(2)8-11(12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
chave InChI
HEOVGVNITGAUKL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter