Documentos Principais
597767
Sigma-Aldrich
5-Acetyl-2-methoxypyridine
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 902,00
R$ 902,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 902,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
151.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 902,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
53-57 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cn1)C(C)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)7-3-4-8(11-2)9-5-7/h3-5H,1-2H3
chave InChI
RYOQZXOVBJIUSX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)