Key Documents
597422
Sigma-Aldrich
Chloromethyl(methyl)dimethoxysilane
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClH2CSi(OCH3)2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
154.67
Beilstein:
2069906
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
densidade
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CO[Si](C)(CCl)OC
InChI
1S/C4H11ClO2Si/c1-6-8(3,4-5)7-2/h4H2,1-3H3
chave InChI
ZXZMFKUGAPMMCJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
131.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
55 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)