Documentos Principais
597147
Sigma-Aldrich
6-Bromo-1-indanone
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7BrO
Número CAS:
Peso molecular:
211.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
111-115 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7BrO/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)8(6)5-7/h1,3,5H,2,4H2
chave InChI
SEQHEDQNODAFIU-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)