Documentos Principais
736937
Sigma-Aldrich
4-Bromo-7-methoxy-1-indanone
97%
Sinônimo(s):
4-Bromo-7-methoxyindanone
Selecione um tamanho
1 G
R$ 688,00
R$ 688,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 688,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
241.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 688,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
134-138 °C
grupo funcional
bromo
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(Br)c2CCC(=O)c12
InChI
1S/C10H9BrO2/c1-13-9-5-3-7(11)6-2-4-8(12)10(6)9/h3,5H,2,4H2,1H3
chave InChI
OJDMKCLDADYDRL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)