Documentos
596795
Sigma-Aldrich
2-Iodo-1,3-dimethylbenzene
97%
Sinônimo(s):
2-Iodo-m-xylene
About This Item
Fórmula linear:
IC6H3(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
232.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.6030 (lit.)
pb
223-224 °C (lit.)
densidade
1.608 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(C)c1I
InChI
1S/C8H9I/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,1-2H3
chave InChI
QTUGGVBKWIYQSS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter