Documentos
638137
Sigma-Aldrich
2-Iodo-1,3-dimethoxybenzene
97%
About This Item
Fórmula linear:
IC6H3(OCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
264.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
105-106 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(OC)c1I
InChI
1S/C8H9IO2/c1-10-6-4-3-5-7(11-2)8(6)9/h3-5H,1-2H3
chave InChI
WCYZALIKRBYPOM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges