Documentos Principais
596590
Sigma-Aldrich
1-Benzoyl-1H-benzotriazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H9N3O
Número CAS:
Peso molecular:
223.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
cadeia de caracteres SMILES
O=C(c1ccccc1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C13H9N3O/c17-13(10-6-2-1-3-7-10)16-12-9-5-4-8-11(12)14-15-16/h1-9H
chave InChI
UJEMOXPSTTXLRE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)