Documentos Principais
596256
Sigma-Aldrich
trans-(2-Cyclohexylvinyl)boronic acid
95%
Sinônimo(s):
(E)-(2-Cyclohexylvinyl)boronic acid, trans-(2-Cyclohexylethenyl)boronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H15BO2
Número CAS:
Peso molecular:
154.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
95%
pf
106-111 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)\C=C\C1CCCCC1
InChI
1S/C8H15BO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h6-8,10-11H,1-5H2/b7-6+
chave InChI
FBRJOMMIILHLCG-VOTSOKGWSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Pd-catalyzed coupling reactions
  • Chiral palladacycle-catalyzed asymmetric ring-opening reaction
  • Asymmetric Suzuki-Miyaura coupling
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)