Documentos Principais
556599
Sigma-Aldrich
trans-2-Chloromethylvinylboronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2CH=CHB(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
120.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
pf
110-113 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CCl)=C(\[H])B(O)O
InChI
1S/C3H6BClO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-2,6-7H,3H2/b2-1+
chave InChI
JMTGSXGIIONQHI-OWOJBTEDSA-N
Aplicação
  • Reactant for Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)