Documentos Principais
595551
Sigma-Aldrich
Indan-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
162.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
128-132 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1Cc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H10O2/c11-10(12)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-9/h1-4,9H,5-6H2,(H,11,12)
chave InChI
XUDCMQBOWOLYCF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)