Documentos Principais
595225
Sigma-Aldrich
1-(1,1-Dimethylheptyl)-3,5-dimethoxybenzene
97%
About This Item
Fórmula linear:
H3C(CH2)5 C(CH3)2 C6H3(OCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
264.40
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.500 (lit.)
p.e.
122 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(C)(C)c1cc(OC)cc(OC)c1
InChI
1S/C17H28O2/c1-6-7-8-9-10-17(2,3)14-11-15(18-4)13-16(12-14)19-5/h11-13H,6-10H2,1-5H3
chave InChI
MYYOUJBZUGHFNX-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)