Documentos
595004
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-methylbenzoyl chloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(CH3)COCl
Número CAS:
Peso molecular:
172.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5320 (lit.)
pb
129-133 °C/17 mmHg (lit.)
densidade
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(ccc1F)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H6ClFO/c1-5-4-6(8(9)11)2-3-7(5)10/h2-4H,1H3
chave InChI
FMFLKTDRPXYUGP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter