Documentos Principais
605824
Sigma-Aldrich
Valeric acid-2-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Pentanoic acid-2-13C
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)213CH2CO2H
Peso molecular:
103.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
p.e.
185 °C (lit.)
pf
-20--18 °C (lit.)
densidade
0.948 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CCC[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i4+1
chave InChI
NQPDZGIKBAWPEJ-AZXPZELESA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)